Documentos Principais
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
221.25
Beilstein:
3205511
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
pf
100-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)