AP182R
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550nm, Emission peak = 570 nm.
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.52 (A550/A280)
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3