AP181R
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
1.4 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.4 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO:
Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate A550/A280 = 0.57
Aplicação
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3