AM80
Anti-PAR (Ab-1) Mouse mAb (10H)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 10H
Sinônimo(s):
Anti-Poly (ADP-Ribose)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10H, monoclonal
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, Drosophila, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (5-20 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Normal mouse IgG
Etoposide-treated HL-60 cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1