AIRGAPXL2
Dispositivo de câmara de ar isolante
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Este acessório pode ser conectado diretamente a tubos com D.E. de 10 mm para proporcionar proteção contra contaminação bacteriana na tubulação de refugo.
Aplicação
Para a proteção bacteriológica de tubulações de refugo.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany