Key Documents
ACS500024
Millipore
Sistema de purificação Amicon® Pro
sample volume 10 mL, polypropylene tube (for collection)
Sinônimo(s):
Amicon Ultra-0.5 adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Pro
Parâmetros
10 mL sample volume
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Comprimento
12 cm (4.7 in.)
Diâmetro
2.97 cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de 24 do Sistema de Purificação Amicon® Pro inclui 24 dispositivos de Troca e 24 Tubos de Coleta com tampa.
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 15 µl
forma física
Identificação por cor: Transparente com tampa rosa
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany