AC113
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody | AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neomycin phosphotransferase II in 10 µg of neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1