ABT22
Anti-Endophilin-A1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SH3-domain GRB2-like 2, bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin A1 BAR domain, SH3 domain protein 2A, Endophilin-1, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sh3Gl2(20404)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Endophilin-A1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2