Documentos Principais
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensão da rotulagem
2.5-3.5 mmol/g O loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Scavenges hydrazines and pimary amines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)