ABT1346
Anti-Bikunin (CP6)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein AMBP, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, Inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI-LC, Bikunin, EDC1, HI-30, Uronic-acid-rich protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), camel (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AMBP(259)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ~132 kDa Pre-IαI (PαI, bikunin·HC3) in murine airway epithelial cell (AEC) lysate (Abbadi, A., et al. (2015). J. Biol. Chem. 291(3):1448-1455).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ~37 kDa human urine bikunin, as well as the in vitro generated ~125 kDa PαI (bikunin·HC3) by TNF-stimulated gene 6-/TSG-6-catalyzed transfer of a single heavy chain (HC) from mouse serum to the glycosaminoglycan of bikunin using either human urine or purified human urine bikunin (Lamkin, E., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):5156-5166).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot localized bikunin immunoreactivity in 10% formalin-fixed (48 h), 5% EDTA-decalcified (14 days), paraffin-embedded human femoral condylar cartilage sections (Yoshihara, Y., et al. (2008). Osteoarthritis Cartilage. 16(11):1343-1355).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antiserum detected bikunin immunoreactive bands (IαI & PαI) in 44.8 µg of mouse serum proteins.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1