ABS763
Anti-DPAGT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
UDP-N-acetylglucosamine--dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPAGT1(1798)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected DPAGT1 in mouse kidney tissue lysate with and without blocking peptide.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2