ABS524
Anti-Lipin-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Phosphatidate phosphatase LPIN2, Lipin-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lpin2(64898)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Lipin-2 in mouse cerebellum tissue (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lipin-2 in 10 µg of mouse hepatocytes cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2