AB5441
Anti-Tropomyosin Antibody
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
Anti-C15orf13, Anti-CMD1Y, Anti-CMH3, Anti-HEL-S-265, Anti-HTM-alpha, Anti-LVNC9, Anti-TMSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Tpm3(117557)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Muscle Physiology
Immunocytochemistry: 1:100-1:500
Immunohistochemistry: 1:100-1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2