ABS312
Anti-Fatty-acid binding protein 5 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Fatty acid-binding protein, epidermal, Epidermal-type fatty acid-binding protein, E-FABP, Fatty acid-binding protein 5, Psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog, PA-FABP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP5(2171)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fatty-acid binding protein 5 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2