ABS2192
Anti-mPTGES-1
from rabbit
Sinônimo(s):
Prostaglandin E synthase, EC:5.3.99.3, Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1, MGST1-L1, Microsomal prostaglandin E synthase 1, MPGES-1, p53-induced gene 12 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on high sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGES(9536)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in human chondrocytes (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9) and wild-type mixed glial cultures (Straccia, M., et. al. (2013). Glia. 61(10):1607-19).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in Wild-type mixed glial cultures (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in PNE inhibitedmPGES-1proteinexpressioninIL-1 -stimulated SK-N-SH cells (Olajide, O.A., et. al. (2014). J Ethnopharmacol. 152(2):377-83).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in fresh frozen brain tissue (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected mPTGES-1 in recombinant microsomal Prostaglandin E synthase 1 protein.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1