ABS192
Anti-phospho-SRPK2 (Ser497) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SRSF protein kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2, SRSF protein kinase 2 N-terminal, SRSF protein kinase 2 C-terminal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
hamster, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer497)
Informações sobre genes
human ... SRPK2(6733)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SRPK2 (Ser497) in 10 µg of NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH3T3 cell lysate and Insulin treated NIH3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1