ABS1520
Anti-GRASP55 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Golgi reassembly-stacking protein 2, GRS2, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GRASP55, GRASP55
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
hamster, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GORASP2(26003)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells and mouse brain lysate (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in HeLa cells (Xiang, Y., and Wang, Y. (2010). J. Cell Biol. 188(2):237-251).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRASP55 in CHO cells (Joshi, G., et al (2014). PNAS. 111(13):E1230-1239).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GRASP55 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1