ABS1022
Anti-Bile salt-activated lipase Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Bile salt-activated lipase, BAL, Bile salt-stimulated lipase, BSSL, Bucelipase, Carboxyl ester lipase, Cholesterol esterase, Pancreatic lysophospholipase, Sterol esterase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEL(1056)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Bile salt-activated lipase in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1