ABS1020
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C3(718)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neutralizing Assay Analysis: A representative lot of this antibody demonstrated neutralizing effect of ASP stimulation of TG synthesis and glucose transport in HEK-hC5L2 cells,
3T3-L1 preadipocytes, and 3T3-L1 adipocytes (Wei, C,. et al, Am J Physiol Endocrinol Metab 293:E1482-E1491, 2007)
ELISA Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASP (PEG precipitated) in a sandwich ELISA format (Saleh, J,. et al, J. Lipid Res. 1998. 39: 884–891)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acylation Stimulating Protein in 10 µg of HEK293 expressing ASP cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1