ABN469
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DISC1 Antibody, Disrupted in schizophrenia 1 protein, KIAA0457
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DISC1(27185)
Descrição geral
DICS1 is highly expressed in the dentate gyrus of the hippocampus. It is also expressed in the temporal and parahippocampal cortices and cells of the white matter. Expression rises within the dentate gyrus and temporal cortex from the neonatal period to infancy, declines markedly in adolescence, and declines further with aging. Uniprot describes 8 isoforms ranging between ~37 kDa and ~94 kDa.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1