ABN468
Anti-ASAH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ASAH1 Antibody, N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 1, acid ceramidase, hCG_28255
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASAH1(427)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected ASAH1 in human heart cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ASAH1 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2