SML2555
BIO-0919278 racemate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BIO-0702697 racemate, BIO0702697 racemate, BIO0919278 racemate, Compound 702697 racemate, Compound 919278 racemate, N-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)propenamide, N-1H-Benzimidazol-2-yl-1,3-dihydro-a-methyl-1-oxo-2H-isoindole-2-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c([nH][c]1=NC(=O)C(N3Cc4c(cccc4)C3=O)C)cccc2
chave InChI
PWSSISUOJZBZFT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)