SML3100
AFMT racemate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-(Fluoromethyl)-D/L-tyrosine, (R/S)-α-Fluoromethyltyrosine, (R/S)-2-Amino-3-fluoro-2-(4-hydroxybenzyl)propanoic acid, Alpha-(FluoroMethyl)-D/L-Tyrosine, D/L-AFMT
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(C=C1)CC(N)(C(O)=O)CF
InChI
1S/C10H12FNO3/c11-6-10(12,9(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,13H,5-6,12H2,(H,14,15)
chave InChI
ACIQAJKTARSFHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)