ABN2268M
Anti-proSAAS
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
IA-4, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor, Proprotein convertase 1 inhibitor, pro-SAAS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCSK1N(27344)
mouse ... Pcsk1N(30052)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected proSAAS in Immunofluorescence applications (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15; Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30; Guest, P.C., et. al. (2002). J Endocrinol. 175(3):637-47).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected proSAAS in A immunoprecipitated from mouse brain lysates (Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30). Notes: Treating blots with 1% glutaraldehyde in PBS for 30 min prior to blocking significantly increased the proSAAS signal and reduces the background.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected proSAAS in SH-SY5Y cells (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged mouse proSAAS recombinant protein. Note: For most biological samples a range of 1:1000 for Western blotting and 1:500 for IHC is recommended.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1