ABN1700
Anti-RPGRIP1
from rabbit
Sinônimo(s):
RPGR-interacting protein 1, RPGRIP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rpgrip1(77945)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 1:1,000-1:2,000 of this antibody detected RPGRIP1 in RIPA lysates prepared from mouse retina (Courtesy of Dr. Tiansen at NIH).
Immunofluorescence Analysis: 1:500-1:2,000 of this antibody detected RPGRIP1 in frozen mouse retina (Courtesy of Dr. Tiansen at NIH).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RPGRIP1 in WT and mutant (KO) retinal homogenates (Zhao, Y., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(7):3965-70).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RPGRIP1 in retina sections (Zhao, Y., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(7):3965-70).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RPGRIP1 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2