ABN1681
Anti-Phospho-PANX1 (Tyr198)
from rabbit
Sinônimo(s):
Pannexin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr198)
Informações sobre genes
human ... PANX1(24145)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in isolated mesenteric venule cross-sections from mice (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat. Commun. 6:7965).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in HUVECs stimulated with TNF-a (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7965).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in 10 µg of lysate from HEK293 cells transfected with murine pannexin-1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1