ABN12
Anti-Neuropeptide S Receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Neuropeptide S receptor, G-protein coupled receptor 154
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPSR1(387129)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Neuropeptide S Receptor in rat cerebellum tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat cerebellum tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1