ABF293
Anti-RNASET2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ribonuclease T2, Ribonuclease 6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNASET2(8635)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected RNASET2 in SW480 cell lysate with and without blocking peptide.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2