ABD119
Anti-TLE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Transducin-like enhancer protein 1, E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucho-like protein 1, ESG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLE1(7088)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antiobdy detected TLE1 in 10 µg of H9 human stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1