ABF191
Anti-FcRn (FCGRT)
from rabbit
Sinônimo(s):
IgG receptor FcRn large subunit p51, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Fcgrt(14132)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn (FCGRT) in mouse liver, mouse uterus, and vagina tissue lysate (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FcRn (FCGRT) in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1