ABF189
Anti-FcRn/FCGRT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
IgG receptor FcRn large subunit p51, FcRn, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor, FcRn/FCGRT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGRT(2217)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn/FCGRT in hFcRn transfected MDCK cells (Praetor, A., et al. (1999). J Cell Sci. 112(Pt14):2291-2299).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FcRn/FCGRT in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1