ABF131
Anti-phospho TIE2/TEK Antibody (Tyr992)
0.25 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Angiopoietin-1 receptor, Endothelial tyrosine kinase, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine kinase with Ig and EGF homology domains-2, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr992)
Informações sobre genes
human ... TEK(7010)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Peptide Inhibition Assay Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho TIE2/TEK (Tyr992) from transfected HEK293T lysates when pre-incubated without or with non-phospho peptide, and not when pre-incubated with phospho peptide.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho TIE2/TEK (Tyr992) in 10 µg of Pervanadate treated HUVEC cell lysate, and not in untreated HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1