ABF1070
Anti-DRBP76/ILF3 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Interleukin enhancer-binding factor 3, Double-stranded RNA-binding protein 76, DRBP76, M-phase phosphoprotein 4, MPP4, Nuclear factor associated with dsRNA, NFAR, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, NF-AT-90, Translational control protein 80, TCP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ILF3(3609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DRBP76/ILF3 in the nuclear fractions prepared from Wt11 (HEK293 expressing Flag-tagged wild-type TLR3) cells (Zhu, J., et al, (2010). J Immunol. 184(10):5768-5776; Sarkar, S.N., et al, (2004). Nat Struct Mol Biol. 11(11):1060-1067).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 of this antibody detected DRBP76/ILF3 in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1