ABE605
Anti-TREX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Three prime repair exonuclease 1, CRV, AGS1, DRN3, HERNS, 3′-5′ exonuclease TREX1, DNase III
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TREX1(11277)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TREX1 in human spleen tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TREX1 in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2