Key Documents
ABE600
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiSATB2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DNA-binding protein SATB2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SATB2(23314)
Descrição geral
A proteína 2 de ligação a sequências ricas em AT especial (SATB2) têm 2 domínios CUT que se ligam ao DNA e um domínio homeobox de ligação ao DNA pertencente à família homeobox CUT. A SATB2 se liga ao DNA na matriz nuclear ou em regiões associadas à estrutura polimérica. A SATB2 é altamente expressa no cérebro de adultos, moderadamente expressa no cérebro fetal e fracamente expressa no fígado, rins e medula espinhal de adultos. Mutações na SATB2 foram associadas a fissura palatal.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a terminação N de SATB2.
Imunogênio
Epítopo: terminação N
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à terminação N da SATB2 humana.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: 5 µg/ml de um lote representativo detectaram SATB2 em tecido cerebral humano.
Análise por imunofluorescência: 20 μg/ml de um lote representativo detectaram SATB2 em células cerebrais humanas.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Detecte a proteína 2 de ligação a sequências ricas em AT especial usando este anticorpo policlonal de coelho, anticorpo anti-SATB2, validado para uso em western blot, IHQ (parafina) e imunofluorescência.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral de camundongo.
Análise de western blot: 4 µg/ml deste anticorpo detectaram SATB2 em 15 µg de lisado de tecido cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 90 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS com até 0,1% de azida sódica.
Antígeno purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de tecido cerebral de camundongo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Lei Wang et al.
Nature neuroscience, 19(7), 888-896 (2016-05-24)
The unique mental abilities of humans are rooted in the immensely expanded and folded neocortex, which reflects the expansion of neural progenitors, especially basal progenitors including basal radial glia (bRGs) and intermediate progenitor cells (IPCs). We found that constitutively active