ABE559
Anti-Xrcc1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
DNA repair protein XRCC1, X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC1(7515)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Xrcc1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1