ABE476
Anti-GAL4 Antibody (activation domain)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Regulatory protein GAL4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
yeast
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... Gal4(855828)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:160,000 dilution of this antibody detected Gal4 in 5 mg of Gal4 positive (+ recombinant Gal4) yeast cell lysate. This antibody also detected small mounts of endogenous Gal4 in Gal4 negative (- recombinant Gal4) yeast cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Gal4 positive and Gal4 negative yeast
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1