ABE460
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg2), symmetric Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
H3R2me2s, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg2)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Histone H3 (Arg2) in drosophila chromosomes (Migliori, V., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3 (Arg2) from P493-6 cell lysate (Migliori, V., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected dimethyl Histone H3 (Arg2) in 10 µg of nocodazole treated HeLa cell lysate and demonstrated a loss of signal in untreated HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1