ABE431
Anti-PTBP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Polypyrimidine tract-binding protein 2, Neural polypyrimidine tract-binding protein, Neurally-enriched homolog of PTB, PTB-like protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTBP2(58155)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10ug from a representative lot immunoprecipitated PTBP2 in 500 µg of P19 cell lysate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTBP2 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human cortex tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1