ABE387
Anti-ATF4 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-dependent transcription factor ATF-4, Activating transcription factor 4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2, cAMP-responsive element-binding protein 2
DNA-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATF4(468)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected ATF4 in HEPG2 and MEF cell lysates (Shan, J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(43):36393-36403.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected ATF4 in 10 µg of HisOH treated HepG2 cell lysate (HisOH was used to induce cellular stress mediated eIF2a phosphorylation, allowing for subsequent detection of ATF4. For enhanced performance, end-users may try higher dilutions of this antibody. For better results, 1% SDS was used during the secondary antibody incubation step.)
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HisOH treated HepG2 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1