ABE367
Anti-RNF168 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168, RNF168
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF168(165918)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RNF168 in frozen human lung adenocarcinoma tissue sections (Xie, X., et al. (2018) Nat. Cell Biol. 20(3); 320-331).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RNF168 in 8 µg of SA13 human B cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1