07-1512
Anti-phospho-WAVE2 (Ser343) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SCAR2, WASF2, dJ393P12.2, WASP family protein member 2, Protein WAVE-2, Verprolin homology domain-containing protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, monkey
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer343)
Informações sobre genes
human ... WASF2(10163)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-WAVE2 (Ser343) in 10 µg of COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase treated.
Descrição-alvo
An uncharacterized band appears at ~103 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
COS-7+EGF cell lysates untreated and lambda phosphatase treated.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1