ABE353
Anti-dimethyl Histone H2B Antibody (Pro1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H2B type 1-C/E/F/G/, H2Bme2P1, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, Histone H2B.k, H2B.l, H2B/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Pro1)
Informações sobre genes
human ... HIST1H2BC(8347)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Peptide containing various unmodified and modified Histone peptides were probed with Anti-dimethyl Histone H2B (Pro1) antibody at 0.1 ug/mL.
Immunocytochemistry Analysis:
A 10 µg/mL dilution from a representative lot detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1