ABE2626M
Anti-PASD1
from rabbit
Sinônimo(s):
Circadian clock protein PASD1, Cancer/testis antigen 63, CT63, OX-TES 11, PAS domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PASD1(139135)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: 5 ug from a representative lot immunoprecipitated PASD1 in 500 µg of SW480 lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PASD1 in HEK293T transfected myc-his Tagged PASD1 lysate V2 isoform (Courtesy of Dr Carrie Partch at University of California Santa Cruz).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PASD1 in H1299 & SW480 cells (Courtesy of Dr Carrie Partch at University of California Santa Cruz).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PASD1 in H1299 and SW480 cell lysates (Michael, A.K., et. al. (2015). Mol Cell. 58(5):743-54).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PASD1 in lysate from HEK293T cells transfected myc-His Tagged PASD1, isoform 1, version2.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1