ABE1863
Anti-PAGR1 (PA1)
from rabbit
Sinônimo(s):
PAXIP1-associated glutamate-rich protein 1, Glutamate-rich co-activator interacting with SRC11, GAS1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAGR1(79447)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in MEF′s (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in U2OS & HeLa cells (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PAGR1 (PA1) in 10 µg of HEK293 cell nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1