ABE1330
Anti-FUSE-binding protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Far upstream element-binding protein 1, FBP, FUSE-binding protein 1, DNA helicase V, hDH V
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUBP1(8880)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FUSE-binding protein 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1