ABE1321
Anti-MBD6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Methyl-CpG-binding domain protein 6, Methyl-CpG-binding protein MBD6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBD6(114785)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected MBD6 in human skin and human stomach tissue sections.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBD6 in SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade