ABE101-S
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Trial Size
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H3K9me1, Histone H3 (monomethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Peptide Inhibition Analysis: 1:10,000 dilution from a representative lot was used with HeLa acid extract for peptide block analysis.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1