ABD132
Anti-PHOX2B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Paired-like homeobox 2B, Paired mesoderm homeobox protein 2B, PMX2B, Neuroblastoma Phox, NBLST2, NBPhox, PHOX2B homeodomain protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHOX2B(8929)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PHOX2B in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2