ABC40
Anticorpo antiAIP1/Alix
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Programmed cell death 6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, E2F1-inducible protein, Eig2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
mouse ... Pdcd6Ip(18571)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptose e câncer
Apoptose - adicional
Qualidade
Análise de western blot: 0,1 µg/ml deste anticorpo detectou AIP1/Alix em 10 µg de lisado de células Jurkat.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lisado de células HeLa
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2